Learn More
Bel-Art™ Dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo SP Scienceware™
La superficie di scrittura liscia per più nastri di colori e larghezza diversi permette un’etichettatura facile e veloce
Marca: Bel-Art™ F13473-0000
Descrizione
- I rotoli di nastro di varie larghezze e colori possono essere montati insieme sugli alberini portarotolo che possono ospitare 5 o più rotoli stretti da 0.5 fino a 0.75 pollici. (12 a 19 mm) o quattro rotoli più larghi di 1 pollici (25 mm)
- Quando il nastro contrassegnato viene tirato e strappato sul bordo dentellato, un nuova porzione di nastro di etichettatura viene posizionata sulla piattaforma di scrittura
- Gli alberini portarotolo possono essere rimossi facilmente dall'unità per essere caricati e scaricati e possono essere regolati in modo da contenere rotoli con diametro interno di 1 o di 3 pollici (25 o 75 mm)
- L’erogatore è dotato di tre dischi di separazione in plastica per garantire un'erogazione uniforme e senza strappi per un massimo di quattro rotoli di nastro
- I vani portapenna stampati sull’erogatore consentono di tenere a portata di mano gli strumenti di scrittura
- 12 × 5.63 × 4.13 poll. (302 × 143 × 121 mm)
- Disponibile in una vasta gamma di modelli economici e da banco
- Dischi di separazione aggiuntivi sono disponibili separatamente
Modello da banco
- Base in acciaio pesante con rivestimento in plastica con piedini in gomma per evitare lo scivolamento
- Tagliente dentellato in acciaio per un utilizzo a lungo termine
- Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
- Progettato per impieghi più leggeri; il tagliente in plastica è stampato nel contenitore
- Dotato di fori di montaggio per il fissaggio sicuro sul banco (viti non in dotazione)
- Può essere collegato a superfici verticali utilizzando l'adattatore per il montaggio a parete
- Include un rotolo gratuito di nastro per etichettatura, scrivibile, bianco da 1/2™
Specifica
Dispenser per nastro di etichettatura | |
30.48 cm | |
10.47 cm | |
Steel, Plastic, Rubber | |
1 | |
La superficie di scrittura liscia consente un’etichettatura facile e veloce; i vani portapenne stampati sull’erogatore consentono di tenere a portata di mano gli strumenti di scrittura | |
Tre dischi di separazione in plastica garantiscono un'erogazione uniforme e senza problemi per un massimo di quattro rotoli di nastro, un rotolo gratuito da 0.5 pollici di nastro per etichettatura Write-On™ bianco |
Blue | |
14.28 cm | |
Diametro interno dei rotoli di 25 o 75 mm | |
Wall or Surface Mount | |
Open Top | |
Linea completa di nastri Write-On™ serie 13463, disponibili in 6 colori e in 3 larghezze | |
Economy |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Dispenser di nastro di etichettatura Write-On™ multirotolo SP Scienceware™ > Economy Model Label Tape Dispernser; 302 x 143 x 106mm; With molded-in pen holder wells