Learn More
Benzoic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Benzoic acid, 99%, C7H6O2, CAS Number-65-85-0, benzenecarboxylic acid, benzeneformic acid, benzenemethanoic acid, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzene, dracylic acid, phenylcarboxylic acid, phenylformic acid, retardex, 2.5kg, (20 wt.% soln. in ethanol) clear, 09,92, 249.0 deg.C, 100.0
30.05€ - 559.79€
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00002398
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10137603
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149135000
500 g Plastic bottle
30.05€
500g
10326840
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149130010
1 kg Plastic bottle
41.51€
1kg
10455365
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149130025
2.5 kg Plastic bottle
82.21€
2.50kg
15149193
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149130250
25 kg Fibre drum
559.79€
25kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
65-85-0
122.12
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
243
benzoic acid
C7H6O2
MFCD00002398
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
CHEBI:30746
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Benzoic acid
98.5
121.0°C to 123.0°C
249.0°C
Authentic
C7H6O2
MFCD00002398
01,49; 13,312
benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid
243
122.12
99%
Powder, Crystals or Chunks
65-85-0
100.0
Orange to White
121°C
99%
C6H5CO2H
09,92
15,1093
Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
122.12
CHEBI:30746
(20 wt.% soln. in ethanol) clear
Extra Pure
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
GHS P Statement
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for s
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-618-2
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.