Learn More
Benzoic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10137603
Benzoic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10137603
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Codice prodotto. 10137603
Marca: Thermo Scientific Acros 149135000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Benzoic acid, 99%, C7H6O2, CAS Number-65-85-0, benzenecarboxylic acid, benzeneformic acid, benzenemethanoic acid, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv, carboxybenzene, dracylic acid, phenylcarboxylic acid, phenylformic acid, retardex, 2.5kg, (20 wt.% soln. in ethanol) clear, 09,92, 249.0 deg.C, 100.0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
Formula molecolare C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00002398
InChI Key WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gvVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC Name benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 121.0°C to 123.0°C
Colore Orange to White
Punti di ebollizione 249.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Indice di Merck 15,1093
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Peso formulazione 122.12
Chiarezza (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
Numero di lottoA0464171 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/07/2024 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
Numero di lottoA0462751 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2024 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
Numero di lottoA0458650 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2023 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
Numero di lottoA0457580 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number149130025,149130250,149130010,149135000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Titolo del prodotto
Benzoic acid, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >