Learn More
Benzoyl chloride, 99.5+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
Benzoyl Chloride, 99%, C7H5ClO, CAS Number-98-88-4, unii-vty8706w36, a-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, alpha-chloro, benzoic acid chloride, benzenecarbonyl chloride, benzoic acid, chloride, alpha-chlorobenzaldehyde, benzoylchloride, ccris 802, benzoylchlorid, 2.5L, 98.5% min. (GC), 09, 182
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzoyl Chloride |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -1.0°C |
Densità | 1.2100g/mL |
Punti di ebollizione | 198.0°C |
Punto d'infiammabilità | 93°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467463 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | 105750025,105750010,10575090 |
A0461662 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 105750025,105750010,10575090 |
A0444416 | Certificato di analisi | 22/01/2024 | 105750025,105750010,10575090 |
A0432127 | Certificato di analisi | 11/01/2023 | 105750025,105750010,10575090 |
A0395528 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 105750025,105750010,10575090 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzoyl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Benzoyl chloride, 99.5+%, pure, Thermo Scientific Chemicals >