Learn More
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%, Thermo Scientific Chemicals
38.59€ - 189.00€
Identificatori chimici
CAS 54314-84-0
Formula molecolare C10H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 229.12
Numero MDL MFCD00134570
InChI Key PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropylether
PubChem CID 2776064
IUPAC Name 3-bromopropoxymethylbenzene
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10715925
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
399130010
1 g Bottiglia in vetro
38.59€
1g
10453384
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
399130100
10 g Bottiglia in vetro N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Benzyl 3-bromopropyl ether, 98%, Thermo Scientific Chemicals