Learn More
Zeiss™ Binocular Phototube
Use these phototubes for a variety of applications
Marca:  Zeiss™ 425520-9030-000
Codice prodotto. 11814983
  • 1845.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Binocular phototubes are available with a variety of options to suit your needs
Specifica
Specifica
Binocular Phototube 20°/23 (100:0/0:100)
Upright image with sliding prism, camera port with interface 60N
1 Ea.
Titolo del prodotto
Zeiss™ Binocular Phototube > Binocular phototube 20°/23 (100:0/0:100)