Learn More
Zeiss™ Binocular Phototube
Use these phototubes for a variety of applications
Marca:  Zeiss™ 425523-9020-000
Codice prodotto. 15329672
  • 1980.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Binocular phototubes are available with a variety of options to suit your needs
Specifica
Specifica
Binocular Phototube, Left Port 45°/23 (50:50)
Upright and unreversed image; camera port with interface 60N
1 Ea.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Zeiss™ Binocular Phototube > Binocular phototube, left port 45°/23 (50:50)