Learn More
Econix™ Contenitori in carta Bio-bin™ per rifiuti non taglienti o appuntiti
GREENER_CHOICE
Use Econix™ Bio-bins™ The Bio-bin™ is a Paper based Non-sharps Container used to dispose of single use implements, tips, petri dishes, pads and other lab waste (excluding needles and blades) and reduce over filling issues for your non-sharp clinical waste. The Bio-bin has a built-in temporary seal, absorbent mat and is waterproof.
Marca:  Econix™ BEXBB2OR
Codice prodotto. 12993655
  • 198.00€ / pezzi 100
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 96% paper based non-plastic single-use non-sharps waste container
  • Comes fold-flat for easy storage
  • Rigid, leakproof construction
  • Leakproof, built-in lid
  • Built-in absorbent Mat
  • UN 3291 approved
Includes temporary seal Autoclavable
Specifica
Specifica
2 L
Temporary and Permanent
Orange
257 mm
100 Pk.
160 mm
Per lo smaltimento in totale sicurezza di rifiuti clinici quali puntali per pipettatori, anse di inoculazione, pipette, ecc.
Secchio per rifiuti clinici a rischio biologico
UN 3291
Pieghevole a ingombro contenuto
160 mm
Non-sterile
Non autoclavabile
Cardboard
Titolo del prodotto
Econix™ Contenitori in carta Bio-bin™ per rifiuti non taglienti o appuntiti > Capacity: 2L; Color: Orange - Infectious Waste