Learn More
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges combine high capacity with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput bioprocessing while reducing environmental impact. Offering up to 16 L capacity per run with a wide range of bottles and bioprocess container.
Marca:  Thermo Scientific™ 75008622
Codice prodotto. 30286542
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
10 x 1000 mL
BIOS A Heavy Duty, Large Capacity
Sorvall
12,000 x g
6,250 rpm
200/240 V
CFC free
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Accessori e Servizi
Accessori facoltativi Servizi
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology > Bioprocessing Centrifuge, Large Capacity, Heavy Duty, BIOS A, Innovative GreenCool Technology, 200-240V 50/60Hz