Learn More
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges combine high capacity with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput bioprocessing while reducing environmental impact. Offering up to 16 L capacity per run with a wide range of bottles and bioprocess container.
65002.50€ - 84396.25€
Specifica
Product Line Sorvall
Refrigerato CFC free
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Tipo Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità RCF max Tipo Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
30286544
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008612
8 x 2000 mL 8,500 x g BIOS 16 Large Capacity 200/240 V
69817.50€
Pezzo
30286539
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008614
8 x 2000 mL 8,500 x g BIOS 16 Heavy Duty Large Capacity 200/240 V
84396.25€
Pezzo
30286546
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008617
8 x 2000 mL 8,500 x g BIOS 16 Large Capacity 380/400 V
69817.50€
Pezzo
30286545
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008620
10 x 1000 mL 12,000 x g BIOS A Large Capacity 200/240 V
65002.50€
Pezzo
30286541
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008621
10 x 1000 mL 12,000 x g BIOS A Large Capacity 380/400 V
65002.50€
Pezzo
30286542
GREENER_CHOICE
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
75008622
10 x 1000 mL 12,000 x g BIOS A Heavy Duty, Large Capacity 200/240 V
73027.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Sorvall
CFC free
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology