Learn More
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%, Thermo Scientific Chemicals
57.29€ - 306.53€
Identificatori chimici
CAS 53199-31-8
Formula molecolare C24H54P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 511.06
Numero MDL MFCD03094580
InChI Key MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10628922
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
363501000
100 mg Bottiglia in vetro
57.29€
100mg
10073373
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
363500010
1 g Bottiglia in vetro
306.53€
1g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0), 98%, Thermo Scientific Chemicals