Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
65.22€ - 263.31€
Identificatori chimici
CAS | 14588-08-0 |
---|---|
Formula molecolare | C40H36O4P2Pd |
Molecular Weight (g/mol) | 749.09 |
Numero MDL | MFCD00010013 |
InChI Key | YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | bis triphenylphosphinepalladium acetate |
PubChem CID | 73357379 |
IUPAC Name | palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetate |
SMILES | CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10092790
|
Thermo Scientific Acros
209270010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
65.22€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10511081
|
Thermo Scientific Acros
209270050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
263.31€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
14588-08-0 | |
749.09 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
73357379 | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetate |
Specifica
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate | |
14588-08-0 | |
Yellow | |
14% min. (Pd) | |
[(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2 | |
bis triphenylphosphinepalladium acetate | |
CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
749.09 | |
749.08 | |
Powder |
99% | |
136.0°C | |
Authentic | |
C40H36O4P2Pd | |
MFCD00010013 | |
YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetate | |
73357379 | |
99% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 238-628-4
Identificativo prodotto
- Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Titolo del prodotto
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals