Learn More
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10511081
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10511081
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10511081
Marca: Thermo Scientific Acros 209270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14588-08-0
Formula molecolare C40H36O4P2Pd
Molecular Weight (g/mol) 749.09
Numero MDL MFCD00010013
InChI Key YOUIUHDWQIUKAO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo bis triphenylphosphinepalladium acetate
PubChem CID 73357379
IUPAC Name palladium(2+);triphenylphosphanium;diacetate
SMILES CC(=O)O[Pd++]OC(C)=O.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Nota nome 99%
Punto di fusione 136.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 14% min. (Pd)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [(C6H5)3P]2Pd(O2CCH3)2
Quantità 5 g
Peso formulazione 749.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468896 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/01/2025 Catalog Number209270050,209270010
Numero di lottoA0384290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number209270050,209270010
Numero di lottoA0373922 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2020 Catalog Number209270050,209270010
Identificativo prodotto
  • Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Titolo del prodotto
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >