Learn More
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Marca:  uvex 6523235
152.13 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17291211
  • 172.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 17-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Black, Orange
35
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Uvex 2
No
SRC
Leather
Dual-density polyurethane rubber (PU/RU)
Reusable
Unisex
Chemicals and heat
Yes
S3
ESD Safety Shoe
Titolo del prodotto
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11 > Black/Orange, 65232 Boot, Width: 11, Size: 35