Learn More
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
172.00€
Specifica
Colore | Black, Orange |
---|---|
Materiale | Leather |
Materiale suola | Dual-density polyurethane rubber (PU/RU) |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17291211
|
uvex
6523235 |
35 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17201221
|
uvex
6523236 |
36 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17211221
|
uvex
6523237 |
37 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17221221
|
uvex
6523238 |
38 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17231221
|
uvex
6523239 |
39 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17241221
|
uvex
6523240 |
40 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17251221
|
uvex
6523241 |
41 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17261221
|
uvex
6523242 |
42 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17271221
|
uvex
6523243 |
43 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17281221
|
uvex
6523244 |
44 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17291221
|
uvex
6523245 |
45 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17201231
|
uvex
6523246 |
46 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17211231
|
uvex
6523247 |
47 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17221231
|
uvex
6523248 |
48 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17231231
|
uvex
6523249 |
49 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17241231
|
uvex
6523250 |
50 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17251231
|
uvex
6523251 |
51 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17261231
|
uvex
6523252 |
52 |
172.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Uvex 2 VIBRAM Lace-Up Boot 6523.2 S3 HI HRO SRC
- Sporty, multifunctional safety boots
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-resistant leather upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Reflecting elements for more safety
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Injection-molded polyurethane scuffcap to protect upper leather on toe cap and significantly extend resistance time
- Meets ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Lightweight two-layer insole with excellent shock absorption characteristics and outstanding slip resistance
- Multilayer sole system comprising PU midsole and highly slip resistant rubber outersole from VIBRAM
- Optimized ankle protection to ensure safety when working on ladders
- Rugged, self-cleaning sole ridges ensure max grip for demanding applications on uneven or dirty floors (SRC labeling)
- Withstands brief exposure to heat approx. 300°C
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6523.2
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Orange | |
Dual-density polyurethane rubber (PU/RU) | |
Reusable | |
Unisex | |
Chemicals and heat | |
Yes | |
S3 | |
ESD Safety Shoe |
Leather | |
Composite | |
EN ISO 20345:2011 | |
Standard Width | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Titolo del prodotto
uvex Black/Orange Rubber/PU 65232 Boot - Width 11