Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da Blaubrand™
In vetro borosilicato ambra a norma DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato ambra BRAND™ Blaubrand™ include un tappo in polipropilene intercambiabile con uno in vetro ambra. La fiasca scura serve a proteggere i liquidi fotosensibili dal deterioramento. Inoltre, include il certificato e il numero di lotto. Certificato lotto USP e certificato USP singolo disponibili su richiesta.
Marca: Brand™ 37403
60.14 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- The dark glass protects against deterioration of light-sensitive liquids.
- Includes polypropylene stopper, but is interchangeable with amber glass stopper.
- Batch number and certificate included. USP individual- and USP batch certificate are also available by request.
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Polipropilene | |
20 mL | |
±0,04 ml | |
2 pezzi | |
A |
DIN EN ISO 1042. DAkkS calibration and USP certificates upon request. | |
Ambra | |
Borosilicate Glass | |
Narrow | |
±0.04 mL | |
10/19 |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24223Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 65%