Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da Blaubrand™
In vetro borosilicato ambra a norma DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato ambra BRAND™ Blaubrand™ include un tappo in polipropilene intercambiabile con uno in vetro ambra. La fiasca scura serve a proteggere i liquidi fotosensibili dal deterioramento. Inoltre, include il certificato e il numero di lotto. Certificato lotto USP e certificato USP singolo disponibili su richiesta.
63.35€ - 117.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per riempimento |
---|---|
Materiale chiusura | Polipropilene |
Colore | Ambra |
Materiale | Borosilicate Glass |
N. per custodia | 2 pezzi |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile collo | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Stile collo | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11843192
|
Brand™
37402 |
10 mL | 10/19 | Larga | ±0,04 ml |
63.65€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11818371
|
Brand™
37401 |
5 mL | 10/19 | Larga | ±0,04 ml |
63.65€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11894160
|
Brand™
37403 |
20 mL | 10/19 | Narrow | ±0,04 ml |
63.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11804170
|
Brand™
37404 |
25 mL | 10/19 | Narrow | ±0,04 ml |
63.40€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11854020
|
Brand™
37406 |
50 mL | 14/23 | Larga | ±0,10 ml |
74.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11834170
|
Brand™
37405 |
50 mL | 12/21 | Narrow | ±0.06 mL |
66.15€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11864020
|
Brand™
37407 |
100 mL | 14/23 | Stretta | ±0,10 ml |
102.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11834180
|
Brand™
37408 |
200 mL | 14/23 | Narrow | ±0.15 mL |
83.65€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11874020
|
Brand™
37409 |
250 mL | 14/23 | Narrow | ±0.15 mL |
92.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11884020
|
Brand™
37410 |
500 mL | 19/26 | Narrow | ±0.25 mL |
117.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10399800
|
Brand™
37411 |
1000 mL | 24/29 | Narrow | ±0.4 mL |
89.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Realizzato in vetro borosilicato ambrato.
- Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Il vetro scuro protegge dal deterioramento i liquidi fotosensibili.
- Include un tappo in polipropilene, intercambiabile con un tappo in vetro ambrato.
- Numero di lotto e certificato inclusi. Certificato lotto USP e certificato USP singolo disponibili su richiesta.
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Ambra | |
2 pezzi |
Polipropilene | |
Borosilicate Glass | |
A |