Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
Marca: Brand™ 36404
36.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes batch number and batch certificate.
- DAkkS calibration certificate available upon request.
- Flat surface prevents tipping and provides stability.
- Includes polypropylene stopper.
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Polipropilene | |
10 mL | |
±0,04 ml | |
2 pezzi | |
Yes | |
Trapezoidal |
USP and DAkkS calibration certificate | |
Trasparente | |
Borosilicate Glass | |
Larga | |
±0.04 mL | |
A | |
10/19 |
Titolo del prodotto
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™ > Clear; Polypropylene Stopper