Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
45.75€ - 51.25€
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Materiale Borosilicate Glass
N. per custodia 2 pezzi
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Limite di errore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Limite di errore Prezzo Quantità e disponibilità  
11798138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36401
1 mL 7/16 ±0.025 mL
50.30€
pezzi 2
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11864000
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36402
2 ml 7/16 ±0.025 ml
50.30€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10169850
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36403
5 mL 7/16 ±0.025 mL
45.75€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11874160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36406
20 mL 10/19 ±0,04 ml
51.25€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11854170
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36407
25 mL 10/19 ±0,04 ml
49.25€
pezzi 2
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11878341
Vedere i documenti
Brand™
36408
50 mL 12/21 ±0.06 mL
51.25€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11613199
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brand™
36404
10 mL 10/19 ±0,04 ml
46.85€
pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In vetro borosilicato.
  • Conforme agli standard DIN EN ISO 1042.
  • Prodotto calibrato per riempimento (TC, In.)
  • Con numero e certificato di lotto.
  • Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
  • Superficie piana antirovesciamento per maggiore stabilità.
  • Tappo in polipropilene incluso.
Specifica
Specifica
Calibrata per riempimento
Trasparente
2 pezzi
A
Polipropilene
Borosilicate Glass
Yes
Trapezoidal
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™