Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
Marca:  Brand™ 36408
48.42 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11878341
  • 51.25€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes batch number and batch certificate.
  • DAkkS calibration certificate available upon request.
  • Flat surface prevents tipping and provides stability.
  • Includes polypropylene stopper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibrata per riempimento
Polipropilene
50 mL
±0.06 mL
±0.06 mL
A
12/21
DIN EN ISO 1042, USP and DAkkS calibration certificates available upon request.
Trasparente
Borosilicate Glass
2 pezzi
Yes
Trapezoidal
Videos
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:09
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:09
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand BLAUBRAND
SDS
Documenti
Documenti
Reference Materials
Technical Notes
Titolo del prodotto
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™ > Clear; Polypropylene Stopper No: 12/21; Error limit: ±0.06mL