Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 929705
31.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15811475
  • 47.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
  • 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
  • Class AS
  • DIN EN ISO 648 certified
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Waiting time: 5 seconds
  • Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
  • Delivered with individual conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
Classe AS
DE-M Marking
Nero
330 mm
DIN EN ISO 648, ISO 1769
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Blu, marcatura DE-M
±
3 mL
Bulb Pipet
Titolo del prodotto
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate > Capacity: 3 mL