Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe A alto in vetro borosilicato BRAND™ Blaubrand™ include un beccuccio integrale e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni sono contrassegnate in smalto blu per una facile valutazione del volume.
24.85€ - 169.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 4788 |
---|---|
Class | A |
Materiale | Vetro borosilicato |
Bilancia | Segni di graduazione in smalto blu DE-M |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303894
|
BRAND™
32138 |
100 ml | 1 ml |
33.45€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11313894
|
BRAND™
32148 |
250 ml | 2 ml |
105.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10597561
|
BRAND™
32162 |
1000 ml | 10 mL |
114.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11323894
|
BRAND™
32154 |
500 ml | 5 ml |
102.62€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11884150
|
BRAND™
32128 |
50 ml | 1 ml |
35.30€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11863990
|
BRAND™
32108 |
10 ml | 0.2 ml |
30.75€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11873990
|
BRAND™
32120 |
25 ml | 0.5 mL |
28.25€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11874150
|
BRAND™
32105 |
5 mL | 0.1 mL |
24.85€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10799701
|
BRAND™
32164 |
2000 ml | 20 mL |
169.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Realizzato in vetro borosilicato
- Conforme agli standard DIN ISO 4788
- Calibrato per riempimento (TC, In.)
- Comprende un beccuccio integrato e una base esagonale di vetro per garantire la stabilità
- Graduazioni in smalto blu per una facile valutazione dei volumi
Specifica
DIN EN ISO 4788 | |
Vetro borosilicato | |
Sì |
A | |
Segni di graduazione in smalto blu DE-M |
Titolo del prodotto
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™