Learn More
BRAND™ Pipetta volumetrica di classe AS in vetro AR/vetro sodico-calcico BlauEterna&Trade;
In vetro soda-calcico AR-GLAS™. Le pipette con bulbo BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ a 1 marcatura includono la marcatura DE-M in smalto blu. Consegnate con il numero di lotto e un certificato di lotto incluso in ogni confezione del produttore. Certificato di calibrazione DAkkS disponibile su richiesta.
Marca: BRAND™ 29719
106.81 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- DAkkS calibration certificate available upon request.
Specifica
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking | |
±0.08 ml | |
100 ml | |
Bulb Pipet |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Blu, marcatura DE-M | |
Confezione da 6 | |
Giallo | |
585 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now