Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiDescrizione
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Borosilicate glass
- Polypropylene cap
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
Specifica
Specifica
Capacità | 33.8 once, 1000 ml |
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
Colore | Naturale |
Diametro (sistema imperiale) | 3.9 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.18 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
Include | Anello antigoccia in polipropilene trasparente |
Materiale | Vetro |
Sterilità | Non sterile |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Fisherbrand Reusable Glass Media Bottles With Cap POTM December
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
48Hours
8Minutes
59Seconds
1nuova offerta Save Up to 70%