Learn More
Thermo Scientific™ Boldenone
125.63€ - 316.58€
Specifica
Materiale o nome chimico | Boldenone |
---|---|
CAS | 846-48-0 |
Punto di fusione | 168°C to 170°C |
Formula molecolare | C19 H26 O2 |
Peso formulazione | 286.41 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17221172
|
Thermo Scientific™
465751000 |
100 mg |
125.63€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17231172
|
Thermo Scientific™
465755000 |
500 mg |
316.58€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Specifica
Boldenone | |
168°C to 170°C | |
286.41 | |
White to Light-yellow to Light-beige |
846-48-0 | |
C19 H26 O2 | |
Powder or Crystals |
Sicurezza e movimentazione
GHS08: Health hazard
missing translation for 'einecsNumber' : 212-686-0
Recommended Storage : Normal Conditions
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Boldenone