Learn More
Boron trifluoride, 12% (1.5M) in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Trifluoruro di boro, 12% (1,5 M) in metanolo, ACROS Organics, quantità: 500 g, confezione: Flacone in vetro, punto di ebollizione: 65,0 °C, CAS: 373-57-9, 67-56-1, da ambra a incolore, punto di fusione: -98,0 °C, formula molecolare: BF3, peso molecolare: 67,81, purezza percentuale: da 10 a 15% (p/v BF3)
Marca: Thermo Scientific Acros 402761000
30.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di acilazione, acido di Lewis
Specifica
65.0°C | |
-98.0°C | |
373-57-9, 67-56-1 | |
Solution | |
BF3 | |
MFCD00011316 | |
14, 1349 | |
Solubility in water: may decompose | |
FB(F)F | |
67.81 | |
67.81 | |
Glass bottle | |
0.8700g/mL |
Boron trifluoride | |
1.5M solution in methanol | |
Amber to Colorless | |
100 g | |
BF3 | |
4°C | |
boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution | |
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N | |
trifluoroborane | |
11062313 | |
10 to 15% (w/v BF3) | |
0.87 |
Sicurezza e movimentazione
- Boron trifluoride, 12% in methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.