Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca: DWK Life Sciences A607510001011
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
- Disponibilità con e senza bordi
- Fondo rotondo
- Sterilizzabili in autoclave
Specifica
DIN 12395 | |
Provetta per analisi | |
Vetro borosilicato | |
Confezione da 100 | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Provetta per test riutilizzabile |
Fondo rotondo | |
75 mm | |
Reusable | |
No | |
10 mm |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30