Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3
Provette per test riutilizzabili Kimble Chase™ in vetro borosilicato 3.3 da utilizzare in laboratorio. Disponibili in diversi diametri metrici, con certificato DIN 12395.
Marca:  DWK Life Sciences A615025001211
17.88 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11802363
  • 30.90€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Kimble™ Borosilicate Glass 3.3 Reusable Test Tubes in the laboratory. They are available in various metric diameters and are DIN 12395 certified.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Sterilizzabili in autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN 12395
Spessore: da 1,1 a 1,2 mm
Vetro borosilicato
No
25 mm
Fondo rotondo
150 mm
50 Pack
Provetta per test riutilizzabile
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 3.3 > Rimless; 25 dia. x 150mm L