Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 5.1
Measure, mix and pour using 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes. Tubes are rimmed and are available in various lengths.
Marca: DWK Life Sciences A515025000721
Descrizione
- Disposable
- Clear borosilicate glass
- Round bottom
- Rimmed
Specifica
DIN 12395 | |
Provetta per analisi | |
Vetro borosilicato | |
Sì | |
25 mm |
Fondo rotondo | |
150 mm | |
50 Pack | |
Autoclavable |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provette in vetro borosilicato 5.1 > Rimmed; Dimensions: 25 dia. x 150mmH