Learn More
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12832104
|
Pyrex
3496/04AS |
25 mL | 0.05 mL |
279.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12842104
|
Pyrex
3496/06AS |
50 mL | 0.1 mL |
285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12822104
|
Pyrex
3496/02AS |
10 mL | 0.02 mL |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- As 3396 range with intermediate stopcock
- Intermediate stopcock facilitates easy drainage of liquid back into reservoir
- 1.5mm bore PTFE key stopcock
Titolo del prodotto
Pyrex™ Borosilicate Glass Automatic Burette with Intermediate Stopcock