Learn More
Rogo Sampaic™ Class B Glass Burettes
Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Rogo Sampaic™ Class B Glass Burettes are manufactured from durable clear borosilicate glass.
71.66€ - 74.52€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11794126
|
Rogo Sampaic™
DND008 |
10 mL | ±0.05 mL |
72.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11792644
|
Rogo Sampaic™
DND009 |
25 mL | ±0.1 mL |
74.52€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754136
|
Rogo Sampaic™
DND010 |
50 mL | 0.10 mL |
71.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- With funnel
- Straight glass faucet
- Permanent red graduation marks
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Borosilicate Glass |