Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Distillation Apparatus
For the purpose of separating and/or purifying components of a liquid mixture.
Marca:  Quickfit DA1/22
Codice prodotto. 12443601
  • 168.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comprises Liebig condenser, stillhead and receiver adapter in a single piece
  • Angle and position pre-defined
  • Simple to set up with fewer clamps required
  • Less grease contamination
  • No air leakage under vacuum
  • No liquid hold-up at the joints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Approx. effective condenser length: 155mm
Distillation apparatus
Vetro borosilicato
Dimensione cono: 19/26; Socket size: 14/23
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Quickfit™ Borosilicate Glass Distillation Apparatus > Dimensione cono: 19/26; Condenser Effective Length: 155mm