Learn More
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa Maxima
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) was developed through in vitro evolution of M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity as well as RNase H activity.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0743
607.65 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24074" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10420100
  • 810.00€ / 2000 unità
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• Maxima Reverse Transcriptase, 4 x 10,000 units (200 U/μL)
• 5X RT Buffer
Store at –20°C.
High
Reverse Transcription
4 x 10,000 Units
Yes
200 U/μL
Separate components
Up to 20 kb
Stand-alone Enzyme
30 min.
50°C to 55°C
Maxima
Dry Ice
First-Strand cDNA
Reverse Transcription
RNA
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2792290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Numero di lotto2792659 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Numero di lotto2797965 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Numero di lotto2823277 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0743
Numero di lotto2843560 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0743
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa Maxima > 4 x 10,000 Units