Learn More
Fisherbrand™ Coprivetrini circolari in vetro borosilicato
In vetro borosilicato. I vetrini coprioggetto circolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in due spessori e con una varietà di diametri. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
4.05€ - 9.20€
Specifica
Product Type | Vetrino coprioggetto |
---|---|
Forma | Circolare |
Materiale | Vetro borosilicato |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12313138
|
Fisherbrand™
MCR20016 |
Da 0.13 a 0.17 mm | 16 mm |
9.20€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12323148
|
Fisherbrand™
MCR00016 |
Da 0.16 a 0.19 mm | 16 mm |
4.19€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12333138
|
Fisherbrand™
MCR20022 |
Da 0.13 a 0.17 mm | 22 mm |
8.31€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12323138
|
Fisherbrand™
MCR20019 |
Da 0.13 a 0.17 mm | 19 mm |
9.10€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11507323
|
Fisherbrand™
MCR00022 |
Da 0.16 a 0.19 mm | 22 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
In vetro borosilicato. I vetrini coprioggetto circolari Fisherbrand™ in vetro borosilicato sono disponibili in due spessori e con una varietà di diametri. Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture.
- In vetro borosilicato
- Forma rotonda
- Disponibili in due spessori e numerosi diametri
- Confezionati in scatole di plastica per evitare rotture
Specifica
Vetrino coprioggetto | |
Circolare | |
Vetro borosilicato |