Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials, No Cap
Short-style shell vials are ideal for storing dry products
Marca:  Kimble Chase™ 60931-1
Codice prodotto. 11823193
  • 33.10€ / pezzi 144
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Plain top design
  • Lab pack quantities
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 mL
1440
144
Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials, No Cap > Capacity: 4mL