Learn More
Fisherbrand™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato
Introduzione delle polveri mediante il gambo tubolare. Gli imbuti di pesatura in vetro borosilicato Fisherbrand™ sono ideali per la pesatura di piccole quantità di polveri.
Marca:  Fisherbrand™ FB51970
Codice prodotto. 11572902
  • 28.30€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideal for weighing small quantites of powder. Powder can be introduced via the tubular stem.
Specifica
Specifica
3 ml
70 mm
Imbuto per pesatura
Vetro borosilicato
Ideale per pesare piccole quantità di polvere
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Imbuti di pesatura in vetro borosilicato > Length: 70mm