Learn More
Fisherbrand™ Morsetto
Per tenere i morsetti saldamente in posizione sulle scaffalature del laboratorio. I morsetti doppi ad angolo retto R&L Enterprises™ vengono forniti con ganasce offset per una maggiore resistenza.
Marca:  Fisherbrand™ 2005/1
Codice prodotto. 11745386
  • 10.25€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lega di alluminio con viti di bloccaggio
  • Per l'uso con aste di diametro fino a 16 mm
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Vite con testa in plastica blu
16 mm
Morsetto
Per aste del diametro massimo di 16 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Morsetto > Includes: Blue Plastic headed screw