Learn More
Eppendorf™ RackScan
RackScan reads complete storage racks with up to 96 different barcoded vials. The sample IDs are transferred to downstream databases.
Marca: Eppendorf™ 6002000006
10720.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Strumento con telecamera per imaging e decodifica rapidi
- Confortevoli e semplici sistemi plug-in
- Ingombro ridotto, banco ideale (e integrazione)
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
- Il materiale di supporto per le provette è disponibile nell'Eppendorf Homepage per finalità di documentazione
- Plug & Transfer con Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un confortevole trasferimento dei dati
- RackScan s può essere fissato come accessorio per la lettura dei codici a barre sulle etichette laterali
Specifica
RackScan b | |
PC/USB | |
Scanning more than one vial in parallel and transferring the sample data to your sample management software | |
RackScan Analyzer Software, USB Cable | |
Scanner (Bottom Reading) | |
LED | |
2D |
Machine-readable | |
2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581 | |
2D-coded tubes in SBS racks and cryostorage boxes | |
RackScan Analyzer Software | |
USB | |
100/240 V |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ RackScan > Type: Scanner (Bottom Reading)