Learn More
Mutexil™ Cuffie
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
24 cm
53 cm
Product Type:
Berretto per chirurgia
Tappo per test Charlotte
Quantità:
1000/Pk.
500/Pk.
Confezione da 1000
Descrizione
- Round
- Polypropylene
- Non-woven
- White
Specifica
Specifica
Product Type | Tappo per test Charlotte |
Materiale | Tessuto non tessuto in propilene |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Rotondo |
Quantità | 1000/Pk. |
Diametro (sistema metrico) | 53 cm |
Documenti
Product Information
Datasheets
Mutexil 4522090
Dimensione file: 146.5 kB
Titolo del prodotto
Mutexil™ Cuffie >