Learn More
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi
In polipropilene vergine di alta qualità, autoclavabile e resistente a una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi fenoli, cloroformio e DMS. Le piastre a pozzetti profondi BrandTech™ BRAND™ sono eccellenti per la conservazione dei campioni, saggi di screening ad alto rendimento (HTS) che richiedano una piastra madre, colture di cellule e tessuti, saggi immunologici e altre applicazioni.
Marca:  BRAND™ 701352
113.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10060072
  • 128.00€ / pezzi 32
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • DNA-, DNase- and RNase-free
  • Designed for a wide range of applications, such as High-Throughput Screening (HTS), tests requiring a mother plate, cell and tissue cultures, serial dilutions, reagent transfer and sample storage down to -80°C
  • Deep-well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4 in.
  • Choose PP plates for autoclavability and chemical resistance.
  • Choose PS plates for transparency and surface properties.
  • Deep Well Plates are ideal for sample storage, HTS assays requiring a motherplate, cell and tissue culture, immunological assays, and other applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Sì
Polistirene
96
Tappetini di copertura flessibili o pellicole sigillanti adesive per ridurre l’evaporazione e la contaminazione dei campioni
U-bottom
8 x 12
Deep-well Plate
1.1 mL
Round Bottom (U-well)
32
32 Pk.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto5180262 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/01/2025 Catalog Number701352
Numero di lotto5155655 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/10/2024 Catalog Number701352
Titolo del prodotto
BRAND™ Piastre a pozzetti profondi > Well Volume: 1.1 mL, Material: Polystyrene, Bottom: Round