Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ nano-cap
Manufactured from high purity, DiHEMDA- and oleamide-free, virgin polypropylene. nano-cap™ Pipet Tips provide clean, hydrophobic surfaces, reduce sample retention, and increase accuracy and reproducibility.
Marca:  BRAND™ 732002
54.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15144887
  • 78.75€ / pezzi 2000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Precision-molded from high purity, DiHEMDA- and oleamide-free, virgin polypropylene.
  • Clean, hydrophobic surfaces reduce sample retention, and increase accuracy and reproducibility.
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 0.1 a 20 μl
DiHEMDA- and oleamide-free
Nano-cap
20, 100 μl
Non sterile
BUlk
Polipropilene
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ nano-cap > Volume: 0.1 to 20 μL, Bulk