Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
Marca: BRAND™ 732004
22.24 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24311" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Pipette tips and filter tips from BRAND offer reliable quality for precise and demanding analyses. The raw materials are free from DiHEMDA and Oleamid. Tips are manufactured at BRAND under monitored cleanroom conditions and are automatically packaged. No parting agents or demolding aids are used. BRAND offers pipette tips for volumes from 0.1 μl to 10 ml and filter tips for volumes from 0.1 μl to 1250 μl. They are tested for BRAND pipettes and many pipette from other manufacturers.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
- Sterile tips are manufactured under certified BIO-CERT™ quality. They are sterilized with beta radiation according to ISO 11 137 and the AAMI Guidelines.
- The articles are available in the following quality levels: Certified Life Science Quality and BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Specifica
Life Science Quality | |
Non-filtered | |
Incolore | |
1.8 in. | |
Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine | |
Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius | |
Puntale | |
1000 Pk. | |
Limited-use | |
Yes | |
PCR Ready |
0.5 - 20 μl | |
Non sterile | |
Autoclavable | |
46 mm | |
Reverse pipetting, plate washing, working with multichannel pipettes | |
BUlk | |
Bulk (1000 Pk.) | |
Pipet Tips | |
Universal Fit | |
Polipropilene | |
2, 10 μL |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012996 | Certificato di analisi | 10/03/2025 | 732004 |
0000012408 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 732004 |
0000011686 | Certificato di analisi | 28/10/2024 | 732004 |
0000011706 | Certificato di analisi | 28/06/2024 | 732004 |
0000010857 | Certificato di analisi | 22/03/2024 | 732004 |