Learn More
Cytiva Colonne HisTrap™ FF: 16 x 25 mm
Per ottimizzare la purificazione di proteine marcate con istidina direttamente da cellule omogeneizzate non chiarificate mediante cromatografia di affinità con ioni metallici immobilizzati (IMAC). Le colonne Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF: colonna da 16 x 25 mm pronta per l'uso, preimpaccata con Ni Sepharose™ 6 Fast Flow precaricato.
Marca: Cytiva 17-5319-02
Descrizione
- Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
- Column material: polypropylene
- Bed dimensions: 16 × 25mm
- Flow velocity: <20mL/min.
- Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
- Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
- Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
- Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
- Matrix: 6% cross-linked agarose
- Average particle size: 90μm
- pH stability working range: 3 to 12
Specifica
5 mL | |
16 mm | |
<20 mL/min. | |
3 to 12 | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol | |
100 x 1 mL |
0,6in. | |
HisTrap FF is a ready-to-use column, prepacked with precharged Ni Sepharose 6 Fast Flow for preparative purification of histidine-tagged recombinant proteins by immobilized metal ion affinity chromatography (IMAC). | |
Polipropilene | |
6% Cross-linked Agarose | |
5 bar (0.5 MPa, 70 psi) | |
Pre-packed Column |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel