Learn More
BRAND™ Cuvette monouso BRAND™ UV-Cuvette
Percorso ottico protetto dai graffi. Le cuvette monouso BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette assicurano trasparenza da 220 a 900nm, eliminando il rischio di contaminazioni incrociate e la necessità di pulizia. Ideali per analisi di DNA, RNA e proteine. Compatibili con la maggior parte di solventi organici polari, acidi e basi Utilizzabili con la maggior parte degli spettrofotometri senza adattatori.
33.90€ - 165.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Wavelength Range | Da 220 a 900 nm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per analisi di DNA, RNA e proteine, applicazioni di biologia molecolare |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10730445
|
BRAND™
759215 |
70 - 850 μL | 8.5 mm | Confezione da 100, confez. singolarmente | 2 mm |
70.35€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10386712
|
BRAND™
759235 |
70 to 550 μL | 15 mm | 100 Pack, Individually Wrapped | 2 mm |
77.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10566581
|
BRAND™
759150 |
Da 1.5 a 3 mL | 23 mm | Confezione da 100 | 4.5 mm |
50.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10290272
|
BRAND™
759200 |
Da 70 a 850 μL | 8.5 mm | Confezione da 100 | 2 mm |
33.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10188561
|
BRAND™
759210 |
Da 70 a 850 μL | 8.5 mm | Confezione da 500 | 2 mm |
165.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10200282
|
BRAND™
759220 |
Da 70 a 550 μL | 15 mm | Confezione da 100 | 2 mm |
33.90€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10198561
|
BRAND™
759230 |
Da 70 a 550 μL | 15 mm | Confezione da 500 | 2 mm |
165.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10046731
|
BRAND™
759170 |
Da 2.5 a 4.5 mL | 35 mm | Confezione da 100 | 10 mm |
84.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
BrandTech™ BRAND™ UV-Cuvette Disposable Cuvets provide transparency from 230 to 900nm and eliminate cleaning and risk of cross-contamination. Ideal for DNA, RNA and protein analysis. Compatible with with most polar organic solvents, acids, and bases.
Il design avanzato delle cuvette include finestre incassate per evitare graffi al percorso ottico
- Monouso: non richiedono pulizia; nessun rischio di contaminazioni incrociate
- Ideali per analisi di DNA, RNA e proteine
- Resistenti agli agenti chimici: possono essere utilizzate con la maggior parte di solventi organici polari, acidi e basi
- Compatibili anche con acetone, butanone, DMF e acido cloridrico concentrato
- Raggruppate realizzando una cavità sagomata, per garantire una variazione minima del coefficiente di estinzione
- Adatte alla maggior parte di spettrofotometri senza adattatori
Formato ultramicro
- Disponibili con finestre alte 8.5 e 15 mm (dimensione Z)
- Utilizzabili con campioni di volume fino a 70μl
- Possono essere chiuse con tappi sigillanti (venduti separatamente) per la conservazione dei campioni
- Disponibili confezionate singolarmente, esenti da DNA e RNasi
- Per campioni di volume compreso tra 1.5 e 3.0 ml
- Disponibili confezionate singolarmente, esenti da DNA e RNasi
- Capacità da 2.5 a 4.5 ml
Specifica
Sì | |
10 mm | |
Da 220 a 900 nm | |
Ideale per analisi di DNA, RNA e proteine, applicazioni di biologia molecolare |