Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ da 96 pozzetti
In PS in versione non trattata. Le micropiastre BrandTech™ BRANDplates™ pureGrade™ da 96 pozzetti sono non citotossiche prive di endotossine, DNasi, DNA e RNasi. Non sterili con media capacità legante sono adatte per saggi omogenei, screening e conservazione.Il codice alfanumerico grigio in rilievo sulle piastre solide bianche e nere,permette di identificare facilmente il pozzetto.
Marca: BRAND™ 781602
102.39 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24284" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polystyrene surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
- Strip plates available
- Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
- Transparent bottoms available in F- shape
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
- Suited for homogenous assays, screening, and storage.
Specifica
Sì | |
Standard | |
8 x 12 | |
Micropiastra per saggi a 96 pozzetti | |
350 μl | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
Saggi omogenei, screening e conservazione | |
Yes |
ANSI, SLAS | |
Without Lid | |
Trasparente | |
Polistirene | |
96 | |
Non trattata | |
Yes | |
100/Cs. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012674 | Certificato di analisi | 10/03/2025 | 781602 |
0000012041 | Certificato di analisi | 28/06/2024 | 781602 |
0000011034 | Certificato di analisi | 18/02/2024 | 781602 |
0000010505 | Certificato di analisi | 20/11/2023 | 781602 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
29Hours
15Minutes
2Seconds
46nuova offerta Save Up to 92%