Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Le provette per PCR BrandTech™ in strip da 8 sono esenti da RNasi, DNasi e DNA e sono compatibili con la maggior parte dei blocchi termici da 24, 32, 96 e 384 pozzetti. Le pareti uniformi e sottili garantiscono un eccellente trasferimento termico, preciso e costante.
Marca:  BRAND™ 781322
94.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10375722
  • 109.00€ / pezzi 125
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples. Tube strips are available with or without caps and can be ordered separately.
  • Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer for excellent results.
  • Autoclavable
  • RNase-, DNase-, and DNA-free.
  • Compatible with most 24-, 32-, 96-, and 384-well thermal blocks.
  • Available in convenient tube/cap sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yellow
Polypropylene
Yes
No
Tube Strip
0.2 mL
Yes
Autoclavable
Strip
Documenti
Brochures
Titolo del prodotto
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR > Tube Strip; Yellow