Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Le provette per PCR BrandTech™ in strip da 8 sono esenti da RNasi, DNasi e DNA e sono compatibili con la maggior parte dei blocchi termici da 24, 32, 96 e 384 pozzetti. Le pareti uniformi e sottili garantiscono un eccellente trasferimento termico, preciso e costante.
109.00€ - 277.00€
Specifica
Materiale Polipropilene
Senza Dnasi
Senza RNasi
Autoclavabile
Formato Strisce
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Closure Included Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Product Type Closure Included Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10249500
Vedere i documenti
BRAND™
781320
Trasparente Strip di provette No 0.2 ml
109.00€
pezzi 125
10448092
Vedere i documenti
BRAND™
781321
Rose Tube Strip No 0.2 mL
109.00€
pezzi 125
10375722
Vedere i documenti
BRAND™
781322
Yellow Tube Strip No 0.2 mL
109.00€
pezzi 125
10405982
Vedere i documenti
BRAND™
781323
Green Tube Strip No 0.2 mL
109.00€
pezzi 125
10561783
Vedere i documenti
BRAND™
781324
Blue Tube Strip No 0.2 mL
109.00€
pezzi 125
10747033
Vedere i documenti
BRAND™
781333
Trasparente Strip di provette 0.15 ml
178.00€
pezzi 120
10177080
Vedere i documenti
BRAND™
781330
Trasparente Strip di provette 0.2 ml
161.00€
pezzi 125
10373173
Vedere i documenti
BRAND™
781332
Trasparente Strip di provette 0.2 ml
184.00€
pezzi 120
11668419
Vedere i documenti
BRAND™
781326
Clear Tubes and Flat Cap Yes 0.2 mL
277.00€
pezzi 250
Descrizione
Descrizione
In plastiche vergini di alta qualità per risultati eccellenti e riproducibili nella maggior parte delle applicazioni PCR, privi di lubrificanti o additivi chimici che potrebbero contaminare i reagenti e i campioni. Le strisce di provette sono disponibili con o senza tappi e possono essere ordinate separatamente.
  • Pareti sottili e uniformi per assicurare un trasferimento termico costante e preciso per risultati ottimali.
  • Autoclavabili
  • Esenti da RNasi, DNasi e DNA.
  • Compatibili con la maggior parte dei blocchi termici da 24, 32, 96 e 384 pozzetti.
  • Disponibili in pratici set provetta/tappo.
Specifica
Specifica
Polipropilene
Strisce
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR