Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Marca: BRAND™ 4340062
66.98 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
- Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
- Suitable for use in temperatures from -20°C to 90°C.
- Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
- Wide spaces between positions
Specifica
Test Tube Rack | |
Not Autoclavable | |
Tubes (16 mm) | |
55 | |
265 mm | |
126 mm | |
75 mm | |
16 mm |
5 x 11 | |
Red | |
Polypropylene | |
265 x 126 x 75mm | |
10.43 in. | |
4.96 in. | |
2.95 in. |