Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
58.00€ - 73.32€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Lunghezza (sistema imperiale) | 10.43 in. |
Larghezza (sistema imperiale) | 4.96 in. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10603721
|
BRAND™
4340000 |
White | Tubes (13 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10014070
|
BRAND™
4340001 |
Blue | Tubes (13 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11804180
|
BRAND™
4340002 |
Red | Tubes (13 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10666511
|
BRAND™
4340003 |
Yellow | Tubes (13 mm) | N/A | ||||||
10465421
|
BRAND™
4340011 |
Blue | Tubes (18 mm) |
73.32€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10088190
|
BRAND™
4340020 |
White | Tubes (20 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11814040
|
BRAND™
4340010 |
White | Tubes (18 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10363701
|
BRAND™
4340012 |
Red | Tubes (18 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10654291
|
BRAND™
4340013 |
Yellow | Tubes (18 mm) | N/A | ||||||
10271951
|
BRAND™
4340021 |
Blue | Tubes (20 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10150591
|
BRAND™
4340022 |
Red | Tubes (20 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10175630
|
BRAND™
4340030 |
White | Tubes (25 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10028180
|
BRAND™
4340023 |
Yellow | Tubes (20 mm) | N/A | ||||||
11894170
|
BRAND™
4340033 |
Yellow | Tubes (25 mm) | N/A | ||||||
10364081
|
BRAND™
4340031 |
Blue | Tubes (25 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11894150
|
BRAND™
4340040 |
White | Tubes (30 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11804160
|
BRAND™
4340041 |
Blue | Tubes (30 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11814160
|
BRAND™
4340042 |
Red | Tubes (30 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359760
|
BRAND™
4340032 |
Red | Tubes (25 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11824160
|
BRAND™
4340043 |
Yellow | Tubes (30 mm) | N/A | ||||||
11889550
|
BRAND™
4340060 |
White | Tubes (16 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10105830
|
BRAND™
4340062 |
Red | Tubes (16 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10760631
|
BRAND™
4340061 |
Blue | Tubes (16 mm) |
70.50€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10503651
|
BRAND™
4340063 |
Yellow | Tubes (16 mm) | N/A | ||||||
Description
Robusti rack in polipropilene con posizioni alfanumeriche per una facile identificazione dei campioni.
- I rack sono impilabili, non conduttivi e non galleggiano nei bagni d'acqua.
- Adatti per temperature da -20°C a 90°C.
- Forniti in tre pezzi per un assemblaggio facile e duraturo.
- Posizioni ben distanziate
Specifications
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
10.43 in. | |
4.96 in. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.