Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Marca:  BRAND™ 4340060
68.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11889550
  • 70.50€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20°C to 90°C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tube Rack
Not Autoclavable
Tubes (16 mm)
55
265 mm
126 mm
75 mm
16 mm
5 x 11
White
Polypropylene
265 x 126 x 75mm
10.43 in.
4.96 in.
2.95 in.
Titolo del prodotto
BRAND™ Rack per provette in polipropilene > For 16mm (0.63in.) tubes; White